5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR14772-5GEA
492
DKK
APOSOR14772-5G
APOSOR14772-25G
APOSOR14772-1G
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde 98%
5-Methoxy-2-nitrobenzaldehyde
Formel:
C₈H₇NO₄ Molekylvægt: 181,1500 g/mol Smeltepunkt: 80…82 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00456498 CAS-nummer: 20357-24-8 |