1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR14754-100GEA 557 DKK
APOSOR14754-100G APOSOR14754-25G
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
1H-Pyrazole-1-carboximidamide hydrochloride
Formel: C₄H₇ClN₄
Molekylvægt: 146,58 g/mol
Smeltepunkt: 167…170 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 4023-02-3
EINECS: 429-520-1