Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR1446-1GEA 0 DKK
APOSOR1446-1G APOSOR1446-5G
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 97%
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Molekylvægt: 190,20 g/mol
Smeltepunkt: 79…87 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02325394
CAS-nummer: 38922-77-9