10-Hydroxydecanoic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR14308-25GEA
601
DKK
APOSOR14308-25G
APOSOR14308-100G
APOSOR14308-5G
10-Hydroxydecanoic acid 98%
10-Hydroxydecanoic acid
Formel:
C₁₀H₂₀O₃ Molekylvægt: 188,26 g/mol Smeltepunkt: 75…77 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00010510 CAS-nummer: 1679-53-4 EINECS: 216-848-1 |