5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR14269-5GEA
710
DKK
APOSOR14269-5G
APOSOR14269-25G
APOSOR14269-1G
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Formel:
C₉H₈BrN₃ Molekylvægt: 238,09 g/mol Smeltepunkt: 172…174 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00558911 CAS-nummer: 78583-82-1 |