2-Phenylisonicotinonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR14232-5GEA
7920
DKK
APOSOR14232-5G
APOSOR14232-1G
2-Phenylisonicotinonitrile
2-Phenylisonicotinonitrile
Formel:
C₁₂H₈N₂ Smeltepunkt: 78…80 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06200958 CAS-nummer: 33744-17-1 |