Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR14226-5GEA 1230 DKK
APOSOR14226-5G APOSOR14226-10G APOSOR14226-1G
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-6-carboxylate
Formel: C₉H₈N₂O₂
Molekylvægt: 176,1720 g/mol
Smeltepunkt: 147…148 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200984
CAS-nummer: 136117-69-6