4-Isopropoxyphenylboronic acid
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR14157-5GEA 98.7 DKK
APOSOR14157-5G APOSOR14157-25G APOSOR14157-100G
4-Isopropoxyphenylboronic acid
4-Isopropoxyphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₃
Molekylvægt: 180,01
Smeltepunkt: 150…154 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03427051
CAS-nummer: 153624-46-5