3-Pyrid-3-ylbenzoic acid 98%
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR1409-1GEA
0
DKK
APOSOR1409-1G
APOSOR1409-5G
3-Pyrid-3-ylbenzoic acid 98%
3-Pyrid-3-ylbenzoic acid
Formel:
C₁₂H₉NO₂ Molekylvægt: 199,2054 g/mol Smeltepunkt: 202…206 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03426512 CAS-nummer: 4385-77-7 |