5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR14007-1GEA 1080 DKK
APOSOR14007-1G APOSOR14007-250MG
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine
5-Iodo-2-(4-morpholino)pyridine
Formel: C₉H₁₁IN₂O
Molekylvægt: 290,11 g/mol
Smeltepunkt: 129…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039866
CAS-nummer: 470463-42-4