2-Amino-4-methoxypyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR13856-5GEA 296 DKK
APOSOR13856-5G APOSOR13856-25G
2-Amino-4-methoxypyridine
2-Amino-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07437849
CAS-nummer: 10201-73-7