Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR13363-5GEA 110 DKK
APOSOR13363-5G APOSOR13363-25G
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Ethyl-3-amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formel: C₆H₉N₃O₂
Molekylvægt: 155,16 g/mol
Smeltepunkt: 104…107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005238
CAS-nummer: 6994-25-8
EINECS: 230-262-3
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III