(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
H-DL-β-Phe-OH
APOSOR13352-25GEA
405
DKK
APOSOR13352-25G
APOSOR13352-5G
APOSOR13352-100G
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
(±)-3-Amino-3-phenylpropionic acid
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molekylvægt: 165,19 g/mol Smeltepunkt: 222 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00008064 CAS-nummer: 614-19-7 EINECS: 210-371-2 |