N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR1324-1GEA 1120 DKK
APOSOR1324-1G APOSOR1324-250MG APOSOR1324-5G
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide 98%
N-Methyl-4-boronobenzenesulphonamide
Formel: C₇H₁₀BNO₄S
Molekylvægt: 215,03 g/mol
Smeltepunkt: 136…140 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06659864
CAS-nummer: 226396-31-2