2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR13236-25GEA 1040 DKK
APOSOR13236-25G
2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol 97%
2-Amino-6-chloro-4-nitrophenol
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Molekylvægt: 188,57 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00035767
CAS-nummer: 6358-09-4