6-Hydroxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR13171-1GEA 437 DKK
APOSOR13171-1G
6-Hydroxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
6-Hydroxy-2-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₀H₉BO₃
Molekylvægt: 187,99 g/mol
Smeltepunkt: 218…224 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00092986
CAS-nummer: 173194-95-1