3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR13156-25GEA 2070 DKK
APOSOR13156-25G APOSOR13156-5G APOSOR13156-10G
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BClO₃
Molekylvægt: 200,4300 g/mol
Smeltepunkt: 230…236 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03701556
CAS-nummer: 279261-81-3