2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR13119-1GEA 502 DKK
APOSOR13119-1G APOSOR13119-5G
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-ethoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₀BClO₃
Molekylvægt: 200,43 g/mol
Smeltepunkt: 104…108 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02684318
CAS-nummer: 313545-44-7