N-Benzylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR1310-25GEA 1100 DKK
APOSOR1310-25G APOSOR1310-100G
N-Benzylbenzamide 98%
N-Benzylbenzamide
Formel: C₁₄H₁₃NO
Molekylvægt: 211,2591 g/mol
Smeltepunkt: 104…108 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003070
CAS-nummer: 1485-70-7
EINECS: 216-063-4