Methyl-5-bromopicolinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR13058-5GEA
132
DKK
APOSOR13058-5G
APOSOR13058-25G
APOSOR13058-1G
Methyl-5-bromopicolinate
Methyl-5-bromopicolinate
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molekylvægt: 216,03 g/mol Smeltepunkt: 99…103 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD04112493 CAS-nummer: 29682-15-3 |