Chromone-3-carboxaldehyde
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR1305-100GEA 2860 DKK
APOSOR1305-100G APOSOR1305-25G
Chromone-3-carboxaldehyde
Chromone-3-carboxaldehyde
Formel: C₁₀H₆O₃
Molekylvægt: 174,16
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014667
CAS-nummer: 17422-74-1