3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR1302-250MGEA 186 DKK
APOSOR1302-250MG
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
3-(Hydroxymethyl)-5-methylisoxazole
Formel: C₅H₇NO₂
Molekylvægt: 113,11 g/mol
Kogepunkt: 78…80 °C/0,5mmHg
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085129
CAS-nummer: 35166-33-7