2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR1300-1GEA 830 DKK
APOSOR1300-1G
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(3-pyridyl)thiazole
Formel: C₈H₇N₃S
Molekylvægt: 177,22 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00218013
CAS-nummer: 30235-27-9