6-Bromoanthranilic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR12773-5GEA
241
DKK
APOSOR12773-5G
APOSOR12773-25G
APOSOR12773-1G
6-Bromoanthranilic acid 97%
6-Bromoanthranilic acid
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molekylvægt: 216,03 g/mol Smeltepunkt: 134…137 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03618455 CAS-nummer: 20776-48-1 |