4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR12517-250MGEA
251
DKK
APOSOR12517-250MG
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Formel:
C₉H₁₂N₂ Molekylvægt: 148,21 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD01862536 CAS-nummer: 128562-25-4 |