5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR12283-10GEA 3280 DKK
APOSOR12283-10G APOSOR12283-5G APOSOR12283-1G
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile 95%
5-Methyl-2-thiophenecarbonitrile
Formel: C₆H₅NS
Molekylvægt: 123,1756 g/mol
Kogepunkt: 73…75 °C/5mmHg
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01434334
CAS-nummer: 72835-25-7
UN nummer: 1993
ADR: 3,III