3-Hydroxyisonicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR12100-5GEA 285 DKK
APOSOR12100-5G APOSOR12100-25G
3-Hydroxyisonicotinic acid
3-Hydroxyisonicotinic acid
Formel: C₆H₅NO₃
Molekylvægt: 139,11 g/mol
Smeltepunkt: 315…319 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234165
CAS-nummer: 10128-71-9