2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR1202-1GEA 0 DKK
APOSOR1202-1G
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid 98%
2-Carboxy-4-chlorophenylboronic acid
Formel: C₇H₆BClO₄
Molekylvægt: 200,39 g/mol
Smeltepunkt: 300 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06659869
CAS-nummer: 850568-07-9