4-Bromo-N-butylbenzamide
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR11942-1GEA 0 DKK
APOSOR11942-1G APOSOR11942-5G
4-Bromo-N-butylbenzamide
4-Bromo-N-butylbenzamide
Formel: C₁₁H₁₄BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00456169
CAS-nummer: 78080-34-9