4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR1192-100MGEA 0 DKK
APOSOR1192-100MG APOSOR1192-1G APOSOR1192-250MG
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid
4-(2-Thiazolylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₉BN₂O₃S
Smeltepunkt: 206…210 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06659877
CAS-nummer: 850568-26-2