8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR11663-1GEA 1320 DKK
APOSOR11663-1G APOSOR11663-250MG
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
8-Bromo-6-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Formel: C₈H₈BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800972
CAS-nummer: 957120-41-1