3-Chloro-6-(methylamino)pyridazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR11643-250MGEA 110 DKK
APOSOR11643-250MG
3-Chloro-6-(methylamino)pyridazine
3-Chloro-6-(methylamino)pyridazine
Formel: C₅H₆ClN₃
Molekylvægt: 143,5700 g/mol
Smeltepunkt: 195…201 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02178601
CAS-nummer: 14959-32-1