4-Bromo-N-cyclopentylbenzamide
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR11627-5GEA 0 DKK
APOSOR11627-5G APOSOR11627-1G
4-Bromo-N-cyclopentylbenzamide
4-Bromo-N-cyclopentylbenzamide
Formel: C₁₂H₁₄BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00588998
CAS-nummer: 223557-21-9