Ethyl-6-bromopicolinate 98%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR11544-25GEA 736 DKK
APOSOR11544-25G APOSOR11544-5G
Ethyl-6-bromopicolinate 98%
Ethyl-6-bromopicolinate
Formel: C₈H₈BrNO₂
Smeltepunkt: 41 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04116913
CAS-nummer: 21190-88-5