6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR11519-5GEA 1630 DKK
APOSOR11519-5G APOSOR11519-1G APOSOR11519-25G
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione 98%
6,7-Dichloroquinoxaline-2,3-dione
Formel: C₈H₄Cl₂N₂O₂
Molekylvægt: 231,0356 g/mol
Smeltepunkt: >310 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078575
CAS-nummer: 25983-13-5