4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR11486-1GEA 110 DKK
APOSOR11486-1G
4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile 98%
4-Bromo-2-thiophenecarbonitrile
Formel: C₅H₂BrNS
Molekylvægt: 188,0500 g/mol
Smeltepunkt: 49 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00114951
CAS-nummer: 18791-99-6