1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene 97%
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR11479-5GEA 0 DKK
APOSOR11479-5G APOSOR11479-1G
1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene 97%
1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene
Formel: C₈H₆Br₄
Molekylvægt: 421,7500 g/mol
Smeltepunkt: 160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03411745
CAS-nummer: 35335-16-1
UN nummer: 3261
ADR: 8,II