1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
APOSOR11479-5GEA
2580
DKK
APOSOR11479-5G
APOSOR11479-1G
1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene 97%
1,4-Dibromo-2,5-bis(bromomethyl)benzene
Formel:
C₈H₆Br₄ Smeltepunkt: 160 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD03411745 CAS-nummer: 35335-16-1 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |