2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR11471-5GEA 3550 DKK
APOSOR11471-5G APOSOR11471-1G
2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide 98%
2-Bromo-N-methylbenzenesulphonamide
Formel: C₇H₈BrNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03084756
CAS-nummer: 98192-14-4