2-Bromo-N-(2,4-dimethylphenyl)benzenesulphonamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
APOSOR11470-1GEA 985 DKK
APOSOR11470-1G APOSOR11470-5G
2-Bromo-N-(2,4-dimethylphenyl)benzenesulphonamide 98%
2-Bromo-N-(2,4-dimethylphenyl)benzenesulphonamide
Formel: C₁₄H₁₄BrNO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05617812
CAS-nummer: 941294-29-7