6,7-Dimethoxyisoquinoline 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR11421-1GEA 1260 DKK
APOSOR11421-1G
6,7-Dimethoxyisoquinoline 96%
6,7-Dimethoxyisoquinoline
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Kogepunkt: 158 °C
Smeltepunkt: 94 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00666134
CAS-nummer: 15248-39-2