Methyl-4-methoxypicolinate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR11373-5GEA 230 DKK
APOSOR11373-5G APOSOR11373-1G
Methyl-4-methoxypicolinate 97%
Methyl-4-methoxypicolinate
Formel: C₈H₉NO₃
Molekylvægt: 167,16 g/mol
Smeltepunkt: 47…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00956223
CAS-nummer: 29681-43-4