4-Butylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR11251-25GEA 699 DKK
APOSOR11251-25G APOSOR11251-5G
4-Butylphenylboronic acid 98%
4-Butylphenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₅BO₂
Molekylvægt: 178,04 g/mol
Smeltepunkt: 91…106 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02093926
CAS-nummer: 145240-28-4