Trithiocyanuric acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR11248-100GEA 437 DKK
APOSOR11248-100G APOSOR11248-500G
Trithiocyanuric acid
Trithiocyanuric acid
Formel: C₃H₃N₃S₃
Molekylvægt: 177,27 g/mol
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006052
CAS-nummer: 638-16-4