2,3,5,6-Tetramethyl-m-phenylendiamin
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR11241-25GEA
0
DKK
APOSOR11241-25G
APOSOR11241-5G
2,3,5,6-Tetramethyl-m-phenylendiamin
2,3,5,6-Tetramethyl-m-phenylendiamin
Formel:
C₁₀H₁₆N₂ Molekylvægt: 164,25 g/mol Smeltepunkt: 150…155 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00007905 CAS-nummer: 3102-87-2 EINECS: 221-457-4 |