2-Quinoxalinol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR11198-500GEA 976 DKK
APOSOR11198-500G APOSOR11198-100G APOSOR11198-25G
2-Quinoxalinol 98%
2-Quinoxalinol
Formel: C₈H₆N₂O
Molekylvægt: 146,15 g/mol
Smeltepunkt: 271…272 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00006722
CAS-nummer: 1196-57-2