Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR111513-1GEA
2140
DKK
APOSOR111513-1G
APOSOR111513-5G
APOSOR111513-250MG
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde 96%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbaldehyde
Formel:
C₈H₆N₂O Molekylvægt: 146,15 g/mol Smeltepunkt: 151…153 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD07772808 CAS-nummer: 116355-16-9 |