5-Chlorobenzimidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
APOSOR11144-1GEA 132 DKK
APOSOR11144-1G
5-Chlorobenzimidazole
5-Chlorobenzimidazole
Formel: C₇H₅ClN₂
Molekylvægt: 152,5810 g/mol
Smeltepunkt: 118…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17015012
CAS-nummer: 4887-82-5
EINECS: 225-503-4