3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR1112-25GEA
524
DKK
APOSOR1112-25G
APOSOR1112-5G
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
3'-Bromo-5'-chloro-2'-hydroxyacetophenone
Formel:
C₈H₆BrClO₂ Molekylvægt: 249,49 g/mol Smeltepunkt: 100…103 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00857068 CAS-nummer: 59443-15-1 |