5-Amino-7-bromo-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
APOSOR110843-1GEA 251 DKK
APOSOR110843-1G APOSOR110843-250MG APOSOR110843-100MG
5-Amino-7-bromo-1H-indazole 98%
5-Amino-7-bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₆BrN₃
Molekylvægt: 212,0500 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08275114
CAS-nummer: 953411-10-4