Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
APOSOR110823-1GEA
186
DKK
APOSOR110823-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylic acid
Formel:
C₈H₆N₂O₂ Molekylvægt: 162,1454 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD06739251 CAS-nummer: 133427-08-4 |